Learn More
Idex Schlauchmanschetten
Artikelnummer. 16573232
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
125–165μ m AD Schlauchmaterial
275-315,μ m AD Schlauchmaterial
340-380 μm OD Schläuche
Farbe:
Gelb
Grün
Orange
Innendurchmesser (metrisch):
180 μm
330 μm
395 μm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit Farbe Innendurchmesser (metrisch) Packungsgröße
16573232 275-315,μ m AD Schlauchmaterial Orange 330 μm 1 Stück
16563232 125–165μ m AD Schlauchmaterial Gelb 180 μm 1 Stück
16583232 340-380 μm OD Schläuche Grün 395 μm 10 Stück
13073070 340-380 μm OD Schläuche Grün 395 μm 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16573232 Lieferant Idex Lieferanten-Nr. 0201781
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6.00 CHF
    4.28 CHF / 1 Stück
    Sparen 1.72 CHF
    28% Rabatt
Verfügbar ab: 14-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Sicherstellung einer guten Anschlussverbindung mit Kapillarschläuchen
  • Erhaltung konzentrischer Verbindungen mit minimalem Totvolumen
  • Farbcodierung zur problemlosen Identifizierung
Die Hülsen sind nicht dauerhaft an einer Ferrule befestigt, sodass sie sich leicht an unterschiedliche Schlauchtaschentiefen anpassen lassen und so das Totvolumen minimieren können. Die Hülsen dienen zur Verwendung mit 10-32-Gewindestücken mit Außendurchmesser 1/16 in. für die Anpassung der Kapillarschläuche an Anschlüsse mit Standardkonus. Für Hülsen ist eine mit einem Schraubenschlüssel festziehbare Mutter erforderlich, damit eine angemessene Abdichtung hergestellt werden kann und das Material Temperaturen bis 257 °F (125 °C) und Drücken bis 6000 psi (414 bar) standhält.
Spezifikation
Typ Manschette
Farbe Orange
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,013 in.
Innendurchmesser (metrisch) 330 μm
Zur Verwendung mit 275-315,μ m AD Schlauchmaterial
Material PEEK