Learn More
asecos™ Typ 90 Sicherheitsschrank S-CLASSIC-90
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen
4001.50 CHF - 8511.80 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Feuerbeständig bis 90 Minuten, Typentest gemäß EN 14470-1, konform mit DIN EN 16121/16122, GS-zertifiziert, CE-konform |
---|---|
Außentiefe (metrisch) | 616 mm |
Innentiefe (metrisch) | 524 mm |
Material | Stahl |
Produkttyp | Sicherheitsschrank |
Benachrichtigungen:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Produktcode | Marke | Konfiguration | Außenhöhe (metrisch) | Außenbreite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Konfiguration | Außenhöhe (metrisch) | Außenbreite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15912866
|
asecos™
3012200230167 |
2 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | 1298 mm | 1196 mm |
6031.40 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15902856
|
asecos™
3012200230155 |
2 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz (275 mm), 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | 1298 mm | 1196 mm |
5570.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15922866
|
asecos™
3012200230168 |
3 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | 1298 mm | 1196 mm |
6434.20 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15912856
|
asecos™
3012200230156 |
3 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz (180 mm), 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | 1298 mm | 1196 mm |
5660.40 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15943016
|
asecos™
3020500230208 |
3 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz (375 mm), 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | 1968 mm | 896 mm |
5575.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
13420323
|
asecos™
3011600230127 |
3 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | 1968 mm | 1196 mm |
4001.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15934346
|
asecos™
3034800230349 |
3 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech), 3 Einlegeböden, 1 Bodenauffangwanne (PP), vertikale Trennwand | 1968 mm | 1196 mm |
7340.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15952556
|
asecos™
3011600230133 |
3 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | 1968 mm | 1196 mm |
6137.40 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15943026
|
asecos™
3020500230218 |
4 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | 1968 mm | 896 mm |
6794.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15459403
|
asecos™
3011600230147 |
4 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | 1968 mm | 1196 mm |
4876.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15963026
|
asecos™
3020500230220 |
6 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | 1968 mm | 896 mm |
7610.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15942566
|
asecos™
3011600230149 |
6 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | 1968 mm | 1196 mm |
7801.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15954346
|
asecos™
3034800230351 |
6 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech), 3 Einlegeböden, 1 Bodenauffangwanne (PP), vertikale Trennwand | 1968 mm | 1196 mm |
8511.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen
Funktion / Konstruktion
- Robust und langlebig: stabiler Außenkorpus aus pulverbeschichtetem Feinstahlblech, 3-fach Türaufhängung, komplette Schließmechanik und Sicherheitselemente korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert
- Komfortabel und sicher (Modell .WDAS): Türen arretieren in der Feststellanlage, sicheres Ein-/ Auslagern der Gebinde
- Keine unbefugte Benutzung: Türen abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig)
- Einfache Aufstellung: integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Be- und Entlüftung: integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 75) an eine technische Abluft
Inneneinrichtung mit
- 6 x Auszugswanne, Tragkraft: 60 kg, Volumen: 29 Liter, Stahlblech pulverbeschichtet, RAL 7035 Lichtgrau
- 1 x Bodenauffangwanne nur in Verbindung mit/unter Auszugswannen, Volumen: 33 Liter, Stahlblech pulverbeschichtet, RAL 7035 Lichtgrau
Zertifikate
- Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten
- typgeprüft gemäß EN 14470-1
- EN 16121/16122 konform
- GS zertifiziert
- CE konform
Spezifikation
Feuerbeständig bis 90 Minuten, Typentest gemäß EN 14470-1, konform mit DIN EN 16121/16122, GS-zertifiziert, CE-konform | |
524 mm | |
Sicherheitsschrank | |
Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen | |
2 |
616 mm | |
Stahl | |
Flügel | |
Feststellanlage bei geöffneter Tür | |
Pulverbeschichteter Stahl |