Learn More
Masterflex™ Tygon F4040 Schläuche mit zwei Stopfen
Maßgeschneidert für petrochemische Stoffe und beständig gegen Quellen und Rissbildungen. Tygon™ Hydrocarbon-Schläuche mit 2 Stoppern sind auch UV- und ozonbeständig.
77.85 CHF
Spezifikation
Material | Tygon F4040 |
---|---|
Gesamtlänge (metrisch) | 381 mm |
Verpackungsmenge | 12 Packung |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11937865
|
Masterflex™
95606-22 |
0.64 mm |
77.85 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11907865
|
Masterflex™
95606-12 |
0.25 mm |
77.85 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11997865
|
Masterflex™
95606-34 |
1.42 mm |
77.85 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 15-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11957865
|
Masterflex™
95606-26 |
0.89 mm |
77.85 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11967865
|
Masterflex™
95606-28 |
1.02 mm |
77.85 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11987865
|
Masterflex™
95606-32 |
1.3 mm |
77.85 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11977865
|
Masterflex™
95606-30 |
1.14 mm |
77.85 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 15-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11907875
|
Masterflex™
95606-36 |
1.5 mm |
77.85 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11927875
|
Masterflex™
95606-40 |
1.85 mm |
77.85 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11937875
|
Masterflex™
95606-42 |
2.06 mm |
77.85 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 15-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11947875
|
Masterflex™
95606-44 |
2.29 mm |
77.85 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Widersteht Versprödung
- Kompatibel mit den meisten Kohlenwasserstoffen
- Quillt nicht auf.
- Sehr flexibel, einfach zu installieren
- Speziell für Kraftstoffe und Schmiermittel entwickelt
- Ozon- und UV-beständig
Spezifikation
Tygon F4040 | |
381 mm | |
12 Packung |