Learn More
Masterflex™ Tygon F4040 Schläuche mit zwei Stopfen
Artikelnummer. 11967865
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0.25 mm
0.64 mm
0.89 mm
1.02 mm
1.14 mm
1.3 mm
1.42 mm
1.5 mm
1.85 mm
2.06 mm
2.29 mm
Packungsgröße:
12 Stück
Artikelnummer. 11967865
Marke: Masterflex™ 9560628
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Maßgeschneidert für petrochemische Stoffe und beständig gegen Quellen und Rissbildungen. Tygon™ Hydrocarbon-Schläuche mit 2 Stoppern sind auch UV- und ozonbeständig.
  • Widersteht Versprödung
  • Kompatibel mit den meisten Kohlenwasserstoffen
  • Quillt nicht auf.
  • Sehr flexibel, einfach zu installieren
  • Speziell für Kraftstoffe und Schmiermittel entwickelt
  • Ozon- und UV-beständig
Spezifikation
Farbcode Weiß/weiß
Innendurchmesser (metrisch) 1.02 mm
Material Tygon F4040
Gesamtlänge (metrisch) 381 mm
Dicke (metrisch) 0.85 mm
Verpackungsmenge 12 Packung