Learn More
Masterflex™ Tygon F4040 Schläuche mit zwei Stopfen
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0.25 mm
0.64 mm
0.89 mm
1.02 mm
1.14 mm
1.3 mm
1.42 mm
1.5 mm
1.85 mm
2.06 mm
2.29 mm
Unit Size:
12 Stück
Description
- Widersteht Versprödung
- Kompatibel mit den meisten Kohlenwasserstoffen
- Quillt nicht auf.
- Sehr flexibel, einfach zu installieren
- Speziell für Kraftstoffe und Schmiermittel entwickelt
- Ozon- und UV-beständig
Specifications
Specifications
| Farbcode | Orange/weiß |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0.64 mm |
| Material | Tygon F4040 |
| Gesamtlänge (metrisch) | 381 mm |
| Dicke (metrisch) | 0.90 mm |
| Verpackungsmenge | 12 Packung |