Learn More
Masterflex™ Tygon F4040 Schläuche mit zwei Stopfen
Maßgeschneidert für petrochemische Stoffe und beständig gegen Quellen und Rissbildungen. Tygon™ Hydrocarbon-Schläuche mit 2 Stoppern sind auch UV- und ozonbeständig.
Marke: Masterflex™ 95606-36
Additional Details : Gewicht : 0.03000kg
Beschreibung
- Widersteht Versprödung
- Kompatibel mit den meisten Kohlenwasserstoffen
- Quillt nicht auf.
- Sehr flexibel, einfach zu installieren
- Speziell für Kraftstoffe und Schmiermittel entwickelt
- Ozon- und UV-beständig
Spezifikation
Gelb/Blau | |
Tygon F4040 | |
0.85 mm |
1.5 mm | |
381 mm | |
12 Packung |