Learn More
RETSCH Auffangbehälter aus Edelstahl mit Auslass für Analysensiebe
Sammelt Proben aus Testsieben. Diese Schalen aus Edelstahl sind mit mehreren Testsieben und Siebschüttlern je nach Durchmesser kompatibel. Über den Auslass können Flüssigkeiten während der Nasssiebung abgelassen werden.
202.00 CHF - 665.00 CHF
Spezifikation
Typ | Auffangbehälter mit Auslass |
---|---|
Material | Edelstahl |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Testsiebe, analytischer Siebschüttler AS 200 digital |
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10630652
|
RETSCH
69.420.0050 |
200mm | 50 mm |
351.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10239211
|
RETSCH
60.010.100100 |
100mm | 40 mm |
202.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10135892
|
RETSCH
69.430.0050 |
305mm | 56 mm |
665.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10416041
|
RETSCH
60.010.100150 |
150 mm | 40 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
Beschreibung
- Edelstahl
- Auslass ermöglicht Entleeren während der Trennung oder Sortierung
- Kompatibel mit verschiedenen Testsieben, je nach Durchmesser
- Hervorragende Produktqualität durch umfangreiche optische Prüfung
- Maximale Stabilität und optimale Abdichtung bei Verwendung in Siebstapeln mit O-Ring
- Klare und präzise Beschriftung der Siebe mit vollständiger Rückverfolgbarkeit durch individualisierte Lasergravur
Spezifikation
Auffangbehälter mit Auslass | |
Edelstahl | |
Testsiebe, analytischer Siebschüttler AS 200 digital |