Learn More
RETSCH Auffangbehälter aus Edelstahl mit Auslass für Analysensiebe
Sammelt Proben aus Testsieben. Diese Schalen aus Edelstahl sind mit mehreren Testsieben und Siebschüttlern je nach Durchmesser kompatibel. Über den Auslass können Flüssigkeiten während der Nasssiebung abgelassen werden.
Marke:  RETSCH 60.010.100150
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10416041
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Beschreibung
Beschreibung
  • Edelstahl
  • Auslass ermöglicht Entleeren während der Trennung oder Sortierung
  • Kompatibel mit verschiedenen Testsieben, je nach Durchmesser
  • Hervorragende Produktqualität durch umfangreiche optische Prüfung
  • Maximale Stabilität und optimale Abdichtung bei Verwendung in Siebstapeln mit O-Ring
  • Klare und präzise Beschriftung der Siebe mit vollständiger Rückverfolgbarkeit durch individualisierte Lasergravur
Spezifikation
Spezifikation
150 mm
Edelstahl
40 mm
Auffangbehälter mit Auslass
Testsiebe, analytischer Siebschüttler AS 200 digital