Learn More
RETSCH Auffangbehälter aus Edelstahl mit Auslass für Analysensiebe
Sammelt Proben aus Testsieben. Diese Schalen aus Edelstahl sind mit mehreren Testsieben und Siebschüttlern je nach Durchmesser kompatibel. Über den Auslass können Flüssigkeiten während der Nasssiebung abgelassen werden.
Marke: RETSCH 69.420.0050
333.45 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23265" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.70000kg
Description
- Edelstahl
- Auslass ermöglicht Entleeren während der Trennung oder Sortierung
- Kompatibel mit verschiedenen Testsieben, je nach Durchmesser
- Hervorragende Produktqualität durch umfangreiche optische Prüfung
- Maximale Stabilität und optimale Abdichtung bei Verwendung in Siebstapeln mit O-Ring
- Klare und präzise Beschriftung der Siebe mit vollständiger Rückverfolgbarkeit durch individualisierte Lasergravur
Spécification
200mm | |
Edelstahl | |
50 mm |
Auffangbehälter mit Auslass | |
Testsiebe, analytischer Siebschüttler AS 200 digital |