Learn More
Trajan™ Adapter und Zubehör für das SilTite™ FingerTite Ferrulensystem
Für Gaschromatographiesysteme
79.80 CHF - 82.60 CHF
Produktcode | Marke | Beschreibung | Zur Verwendung mit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Zur Verwendung mit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16602642
|
Trajan™
0736101 |
Agilent Kapillaradapter | Agilent Kapillare |
79.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15208953
|
Trajan™
0736102 |
Agilent MS-Adapter | Agilent GCs |
82.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15228953
|
Trajan™
0736104 |
Agilent Injektoradapter | Agilent GCs, , Thermo1300 Injector |
82.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16612642
|
Trajan™
0736103 |
Agilent FID-Adapter | Agilent FID |
82.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Ferrulensystem der nächsten Generation für die Gaschromatographie
- Verhindert Lecks
- Keine Kontamination
- Nach Ablauf des Temperaturzyklus ist kein Nachziehen erforderlich
- Sauberere Spektren für bessere Bibliotheks-Matches
Spezifikation
SilTite FingerTite Adapter |