Learn More
Trajan™ Adapter und Zubehör für das SilTite™ FingerTite Ferrulensystem
Für Gaschromatographiesysteme
Marke: Trajan™ 0736103
Additional Details : Gewicht : 0.20000kg
Beschreibung
- Ferrulensystem der nächsten Generation für die Gaschromatographie
- Verhindert Leckagen
- Keine Kontamination
- Nach Ablauf des Temperaturzyklus ist kein Nachziehen erforderlich
- Sauberere Spektren für bessere Bibliotheks-Matches
Spezifikation
Agilent FID-Adapter | |
Zwei Graphit/Vespel-FID-Ferrulen | |
Agilent FID-Adapter | |
Agilent FID |