Learn More
Trajan™ Adapter und Zubehör für das SilTite™ FingerTite Ferrulensystem
Für Gaschromatographiesysteme
Marke: Trajan™ 0736102
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Ferrulensystem der nächsten Generation für die Gaschromatographie
- Verhindert Lecks
- Keine Kontamination
- Nach Ablauf des Temperaturzyklus ist kein Nachziehen erforderlich
- Sauberere Spektren für bessere Bibliotheks-Matches
Spezifikation
SilTite FingerTite Adapter | |
Agilent MS-Adapter | |
Agilent GCs |