Learn More
Trajan™ Adapter und Zubehör für das SilTite™ FingerTite Ferrulensystem
Für Gaschromatographiesysteme
Marke: Trajan™ 0736101
Additional Details : Gewicht : 0.20000kg
Beschreibung
- Ferrulensystem der nächsten Generation für die Gaschromatographie
- Verhindert Leckagen
- Keine Kontamination
- Nach Ablauf des Temperaturzyklus ist kein Nachziehen erforderlich
- Sauberere Spektren für bessere Bibliotheks-Matches
Spezifikation
Agilent Kapillaradapter | |
Agilent Kapillaradapter | |
Agilent Kapillare |