Learn More
DWK Life Sciences Schraubkappe offen, für Sicherheitsschliffe
Zur Fixierung des DURAN™ Kerns in der DURAN™ Gewindehülse.
1.84 CHF - 117.00 CHF
Spezifikation
Menge 10 St./Packung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Verbindungsgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Verbindungsgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
15951551
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
286215704
NS 45/40
117.00 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15921551
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
286215207
NS 19/26
23.90 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15911551
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
286215001
NS 14/23
18.35 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10040151
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
286215301
NS 24/29 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15941551
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
286215404
NS 29/32
40.90 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15844608
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
286215507
NS 34/35
61.30 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die offene Schraubkappe fixiert den Kern der DURAN™ Sicherheitsschliffe zuverlässig in der Hülse. Beim Öffnen der Verschraubung werden die Schliffe automatisch voneinander getrennt.
  • Zuverlässige Fixierung der DURAN™ Sicherheitsschliffe ineinander (Kern und Hülse)
  • Beim Öffnen der Verschraubung werden die Schliffe automatisch voneinander getrennt
Spezifikation
Spezifikation
10 St./Packung
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Schraubkappe offen, für Sicherheitsschliffe