Learn More
DWK Life Sciences Schraubkappe offen, für Sicherheitsschliffe
Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Verbindungsgröße:
NS 14/23
NS 19/26
NS 29/32
NS 34/35
NS 45/40
NS 24/29
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Beschreibung
Die offene Schraubkappe fixiert den Kern der DURAN™ Sicherheitsschliffe zuverlässig in der Hülse. Beim Öffnen der Verschraubung werden die Schliffe automatisch voneinander getrennt.
- Zuverlässige Fixierung der DURAN™ Sicherheitsschliffe ineinander (Kern und Hülse)
- Beim Öffnen der Verschraubung werden die Schliffe automatisch voneinander getrennt
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 10 St./Packung |
| Artikelbeschreibung | Geeignet für die Befestigung von DURAN-Sicherheitsschliffen |
| Verbindungsgröße | NS 29/32 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering