Learn More
DWK Life Sciences Schraubkappe offen, für Sicherheitsschliffe
Artikelnummer. 10040151 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Verbindungsgröße:
NS 14/23
NS 19/26
NS 29/32
NS 34/35
NS 45/40
NS 24/29
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. 10040151
Marke: DWK Life Sciences 286215301
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Zur Fixierung des DURAN™ Kerns in der DURAN™ Gewindehülse.
Die offene Schraubkappe fixiert den Kern der DURAN™ Sicherheitsschliffe zuverlässig in der Hülse. Beim Öffnen der Verschraubung werden die Schliffe automatisch voneinander getrennt.
  • Zuverlässige Fixierung der DURAN™ Sicherheitsschliffe ineinander (Kern und Hülse)
  • Beim Öffnen der Verschraubung werden die Schliffe automatisch voneinander getrennt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 10/Pk.
Artikelbeschreibung Suitable for fixing DURAN safety grinding
Verbindungsgröße NS 24/29