Learn More
DWK Life Sciences Schraubkappe offen, für Sicherheitsschliffe
Artikelnummer. 15844608 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Verbindungsgröße:
NS 14/23
NS 19/26
NS 29/32
NS 34/35
NS 45/40
NS 24/29
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. 15844608
Marke: DWK Life Sciences 286215507
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Fixierung des DURAN™ Kerns in der DURAN™ Gewindehülse.
Die offene Schraubkappe fixiert den Kern der DURAN™ Sicherheitsschliffe zuverlässig in der Hülse. Beim Öffnen der Verschraubung werden die Schliffe automatisch voneinander getrennt.
  • Zuverlässige Fixierung der DURAN™ Sicherheitsschliffe ineinander (Kern und Hülse)
  • Beim Öffnen der Verschraubung werden die Schliffe automatisch voneinander getrennt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 10 St./Packung
Artikelbeschreibung Geeignet für die Befestigung von DURAN-Sicherheitsschliffen
Verbindungsgröße NS 34/35