Learn More
Sperian™ Atemschutz
Das ergonomische Design gewährleistet hervorragenden Komfort und Einstellbarkeit. Sperian™ Honeywell™ 2000 Comfort Atemschutzmasken lassen sich dank ihrer ausgeschnittenen Form hervorragend gemeinsam mit einer Schutzbrille tragen.
43.35 CHF - 51.48 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 149:2001 + A1:2009 |
---|---|
Einwegprodukt | Ja |
Produkttyp | Atemschutz |
Größe | M |
Mit Ausatemventil | Ja |
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15341141
|
Sperian™
1031590 |
2110 FFP1 |
43.35 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15361141
|
Sperian™
1031592 |
2110 FFP2 |
48.11 CHF
25 Stück Mengenbasierte Staffelpreise verfügbar |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15371141
|
Sperian™
1031593 |
2211 FFP2V |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
- Flach gefaltet und verpackt in einzelnen versiegelten Beuteln für Transport und Lagerung
- Mit Dolomit getestet, um die dauerhafte Verstopfungsbeständigkeit der Atemschutzmasken nachzuweisen
- Mit hocheffizientem Atemschutzventil
- Die doppellagige Gesichtsabdichtung bietet Komfort und Schutz
Spezifikation
EN 149:2001 + A1:2009 | |
Atemschutz | |
Ja | |
Flache Faltung |
Ja | |
M | |
Ja |