Learn More
Sperian™ Atemschutz
Artikelnummer. 15341141
Ansicht ändern
Click to view available options
Modell:
2110 FFP1
2110 FFP2
2211 FFP2V
Packungsgröße:
20 Stück
25 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Modell Packungsgröße
15341141 2110 FFP1 25 Stück
15371141 2211 FFP2V 20 Stück
15361141 2110 FFP2 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15341141 Lieferant Sperian™ Lieferanten-Nr. 1031590
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55.60 CHF
    22.92 CHF / 25 Stück
    Sparen 32.68 CHF
    58% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das ergonomische Design gewährleistet hervorragenden Komfort und Einstellbarkeit. Sperian™ Honeywell™ 2000 Comfort Atemschutzmasken lassen sich dank ihrer ausgeschnittenen Form hervorragend gemeinsam mit einer Schutzbrille tragen.
  • Flach gefaltet und verpackt in einzelnen versiegelten Beuteln für Transport und Lagerung
  • Mit Dolomit getestet, um die dauerhafte Verstopfungsbeständigkeit der Atemschutzmasken nachzuweisen
  • Mit hocheffizientem Atemschutzventil
  • Die doppellagige Gesichtsabdichtung bietet Komfort und Schutz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 149:2001 + A1:2009
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Filtertyp FFP1
Produkttyp Atemschutz
Größe M
Mit Ausatemventil Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Landwirtschaft, Chemie, Bauwesen, Brandschutz, Gastronomie, Forstwirtschaft, Regierungsbehörden, Fertigung, Bergbau, kommunale Dienstleistungen, Öl und Gas, pharmazeutische Verfahren, Stahl und Metalle, Versorgungsunternehmen
Latexfrei Ja
Modell 2110 FFP1
Menge 25/Packung
Form Flache Faltung