Learn More
Sperian™ Atemschutz
Das ergonomische Design gewährleistet hervorragenden Komfort und Einstellbarkeit. Sperian™ Honeywell™ 2000 Comfort Atemschutzmasken lassen sich dank ihrer ausgeschnittenen Form hervorragend gemeinsam mit einer Schutzbrille tragen.
Marke: Sperian™ 1031593
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- Flach gefaltet und verpackt in einzelnen versiegelten Beuteln für Transport und Lagerung
- Mit Dolomit getestet, um die dauerhafte Verstopfungsbeständigkeit der Atemschutzmasken nachzuweisen
- Mit hocheffizientem Atemschutzventil
- Die doppellagige Gesichtsabdichtung bietet Komfort und Schutz
Spezifikation
EN 149:2001 + A1:2009 | |
FFP2 | |
M | |
Landwirtschaft, Automobil- und Ersatzteileherstellung, Bau und Konstruktion, Catering, chemische Industrie, Lebensmittelindustrie, Verhüttung, allgemeine Industrie, Glasindustrie, Grünflächen, Eisen- und Stahlindustrie, Labore, Wartung, Medizin und Pharmazie | |
2211 FFP2V | |
Flache Faltung |
Ja | |
Atemschutz | |
Ja | |
Ja | |
20/Packung |