Learn More
Sperian™ Atemschutz
Click to view available options
Modell:
2110 FFP1
2110 FFP2
2211 FFP2V
Packungsgröße:
20 Stück
25 Stück
Beschreibung
- Flach gefaltet und verpackt in einzelnen versiegelten Beuteln für Transport und Lagerung
- Mit Dolomit getestet, um die dauerhafte Verstopfungsbeständigkeit der Atemschutzmasken nachzuweisen
- Mit hocheffizientem Atemschutzventil
- Die doppellagige Gesichtsabdichtung bietet Komfort und Schutz
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EN 149:2001 + A1:2009 |
| Einwegprodukt | Ja |
| Filtertyp | FFP2 |
| Produkttyp | Atemschutz |
| Größe | M |
| Mit Ausatemventil | Ja |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Landwirtschaft, Automobil- und Ersatzteileherstellung, Bau und Konstruktion, Catering, chemische Industrie, Lebensmittelindustrie, Verhüttung, allgemeine Industrie, Glasindustrie, Grünflächen, Eisen- und Stahlindustrie, Labore, Wartung, Medizin und Pharmazie |
| Latexfrei | Ja |
| Modell | 2110 FFP2 |
| Menge | 25/Pk. |
| Mehr anzeigen |