Learn More
SGE™ Ersatznadeln für 1 bis 2,5 ml-Spritzen
Edelstahl
46.80 CHF - 75.30 CHF
Spezifikation
Material | Edelstahl |
---|---|
Tipo de producto | Ersatznadel |
Para utilizar con (equipo) | Spritze (1 bis 2,5 μl) |
Produktcode | Marke | Calibre de aguja | Estilo de punta de aguja | Longitud de la aguja (imperial) | Diámetro exterior (imperial) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Calibre de aguja | Estilo de punta de aguja | Longitud de la aguja (imperial) | Diámetro exterior (imperial) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15268603
|
SGE™
039038 |
23 G | Konus | 7 Zoll | 0.02 Zoll |
46.80 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 03-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
12726317
|
SGE™
039160 |
23 G | Kegel | 4,52 in. | 0.02 Zoll |
75.30 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 20-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
12917616
|
SGE™
039260 |
25 G | LC | 2 in. | 0,01 in. |
50.80 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 20-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15278603
|
SGE™
039060 |
23 G | Konus | 4,52 in. | 0.02 Zoll |
75.30 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 03-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15208613
|
SGE™
039120 |
23 G | Seitliches Loch oder Kuppel | 2 in. | 0.02 Zoll |
70.10 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 20-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
12706317
|
SGE™
039130 |
23 G | Kegel | 2,7 in. | 0.02 Zoll |
75.30 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 20-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15298603
|
SGE™
039116 |
23 G | Kuppel | 2 in. | 0.02 Zoll |
46.80 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 03-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
12716317
|
SGE™
039138 |
23 G | Kegel | 7 Zoll | 0.02 Zoll |
46.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
- 0.63 mm AD, 0.32 mm ID
- 23 Gauge
Spezifikation
Edelstahl | |
Ersatznadel | |
Spritze (1 bis 2,5 μl) |