Learn More
SGE™ Ersatznadeln für 1 bis 2,5 ml-Spritzen
Edelstahl
Marke:  SGE™ 039038
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15268603
  • 46.80 CHF / 2 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-09-2025
Beschreibung
  • 0.63 mm AD, 0.32 mm ID
  • 23 Gauge
Spezifikation
Spezifikation
Edelstahl
0.012 Zoll
0.32 mm
7 Zoll
Konus
23 G
0.02 Zoll
0.5 mm
Ersatznadel
Spritze (1 bis 2,5 μl)
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SGE™ Ersatznadeln für 1 bis 2,5 ml-Spritzen > Für 1 bis 2.5 μl Spritze; 180 mm Länge; Kegelspitze