Learn More
SGE™ Ersatznadeln für 1 bis 2,5 ml-Spritzen
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
23 G
25 G
Art der Kanülenspitze:
Kegel
Konus
Kuppel
LC
Seitliches Loch oder Kuppel
Länge (angloamerikanisch) Kanüle:
2 in.
2,7 in.
4,52 in.
7 Zoll
Außendurchmesser (angloamerikanisch):
0,01 in.
0.02 Zoll
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
5 Stück
Beschreibung
- 0.63 mm AD, 0.32 mm ID
- 23 Gauge
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Edelstahl |
| Kanülen-Gauge | 23 G |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.012 Zoll |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.02 Zoll |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0.32 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 0.5 mm |
| Länge (angloamerikanisch) Kanüle | 4,52 in. |
| Produkttyp | Ersatznadel |
| Art der Kanülenspitze | Konus |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Spritze (1 bis 2,5 μl) |