Learn More
SGE™ Ersatznadeln für 1 bis 2,5 ml-Spritzen
Edelstahl
Marke:  SGE™ 039130
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12706317
  • 75.30 CHF / 5 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-08-2025
Beschreibung
  • 0.63 mm AD, 0.32 mm ID
  • 23 Gauge
Spezifikation
Spezifikation
Edelstahl
0.012 Zoll
0.32 mm
2,7 in.
70 mm
Spritze (1 bis 2,5 μl)
23 G
0.02 Zoll
0.5 mm
Ersatznadel
Kegel
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SGE™ Ersatznadeln für 1 bis 2,5 ml-Spritzen > Nadellänge: 70 mm; Gauge: 23; AD: 0.63 mm; Innendurchmesser: 0.32 mm; Spitzenausführung: Abgeschrägt; 5/Packung