missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL19 / Interleukin-19 Protein
A DNA sequence encoding the Human IL19 / Interleukin-19, was expressed in the hosts and tags indicated.
123.00 CHF - 4010.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_037503.2 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 29949 |
Name | IL19 / Interleukin-19 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15903508
|
enQuireBio™
QP10324-EC-2UG |
2 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15983498
|
enQuireBio™
QP10324-EC-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15973498
|
enQuireBio™
QP10324-EC-100UG |
100 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15993498
|
enQuireBio™
QP10324-EC-250UG |
250 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Spezifikation
NP_037503.2 | |
IL19 / Interleukin-19 Protein | |
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
LRRCLISTDM HHIEESFQEI KRAIQAKDTF PNVTILSTLE TLQIIKPLDV CCVTKNLLAF YVDRVFKDHQ EPNPKILRKI SSIANSFLYM QKTLRQCQEQ RQCHCRQEAT NATRVIHDNY DQLEVHAAAI KSLGELDVFL AWINKNHEVM SSA | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE and HPLC. |
29949 | |
Research Use Only | |
IL19 | |
The ED50 as determined by a cell proliferation assay using human IL-20Ralpha and human IL-20Rbeta co-transfected murine BaF3 pro-B cells is less than 1.5 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 6.7M 105 IU/mg. | |
Human | |
Untagged | |
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized |