Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL19 / Interleukin-19 Protein
A DNA sequence encoding the Human IL19 / Interleukin-19, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP10324-ec-2ug
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15903508
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Spezifikation
NP_037503.2
IL19 / Interleukin-19 Protein
Research Use Only
IL19
The ED50 as determined by a cell proliferation assay using human IL-20Ralpha and human IL-20Rbeta co-transfected murine BaF3 pro-B cells is less than 1.5 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 6.7M 105 IU/mg.
Human
Untagged
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized
29949
2 μg
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Partial (see sequence information for more details).
Recombinant Protein
E. coli
LRRCLISTDM HHIEESFQEI KRAIQAKDTF PNVTILSTLE TLQIIKPLDV CCVTKNLLAF YVDRVFKDHQ EPNPKILRKI SSIANSFLYM QKTLRQCQEQ RQCHCRQEAT NATRVIHDNY DQLEVHAAAI KSLGELDVFL AWINKNHEVM SSA
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE and HPLC.