missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IFN-alpha / IFNA1 / IFN Protein
A DNA sequence encoding the Human IFN-alpha / IFNA1 / IFN, was expressed in the hosts and tags indicated.
123.00 CHF - 313.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_008831.3 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 3439 |
Name | IFN-alpha / IFNA1 / IFN Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15983748
|
enQuireBio™
QP10404-EC-2UG |
2 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15973748
|
enQuireBio™
QP10404-EC-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Spezifikation
NP_008831.3 | |
IFN-alpha / IFNA1 / IFN Protein | |
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MCDLPETHSL DNRRTLMLLA QMSRISPSSC LMDRHDFGFP QEEFDGNQFQ KAPAISVLHE LIQQIFNLFT TKDSSAAWDE DLLDKFCTEL YQQLNDLEAC VMQEERVGET PLMNVDSILA VKKYFRRITL YLTEKKYSPC AWEVVRAEIM RSLSLSTNLQ ERLRRKE | |
Greater than 96% as determined by SDS-PAGE and HPLC. |
3439 | |
Research Use Only | |
IFNA1 | |
The specific activity determined by an anti-viral assay is no less than 1.0 M 108 IU/mg. | |
Human | |
Untagged | |
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, containing 4 % mannitol and 1 % HSA, lyophilized |