Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IFN-alpha / IFNA1 / IFN Protein
A DNA sequence encoding the Human IFN-alpha / IFNA1 / IFN, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP10404-ec-10ug
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15973748
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Spezifikation
NP_008831.3
IFN-alpha / IFNA1 / IFN Protein
Research Use Only
IFNA1
The specific activity determined by an anti-viral assay is no less than 1.0 M 108 IU/mg.
Human
Untagged
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, containing 4 % mannitol and 1 % HSA, lyophilized
3439
10 μg
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Partial (see sequence information for more details).
Recombinant Protein
E. coli
MCDLPETHSL DNRRTLMLLA QMSRISPSSC LMDRHDFGFP QEEFDGNQFQ KAPAISVLHE LIQQIFNLFT TKDSSAAWDE DLLDKFCTEL YQQLNDLEAC VMQEERVGET PLMNVDSILA VKKYFRRITL YLTEKKYSPC AWEVVRAEIM RSLSLSTNLQ ERLRRKE
Greater than 96% as determined by SDS-PAGE and HPLC.