missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human IFN-alpha / IFNA1 / IFN Protein

A DNA sequence encoding the Human IFN-alpha / IFNA1 / IFN, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marke:  enQuireBio™ QP10404-ec-2ug

Additional Details : Gewicht : 0.01000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15983748

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.


Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

NP_008831.3
IFN-alpha / IFNA1 / IFN Protein
Research Use Only
IFNA1
The specific activity determined by an anti-viral assay is no less than 1.0 M 108 IU/mg.
Human
Untagged
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, containing 4 % mannitol and 1 % HSA, lyophilized
3439
2 μg
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Partial (see sequence information for more details).
Recombinant Protein
E. coli
MCDLPETHSL DNRRTLMLLA QMSRISPSSC LMDRHDFGFP QEEFDGNQFQ KAPAISVLHE LIQQIFNLFT TKDSSAAWDE DLLDKFCTEL YQQLNDLEAC VMQEERVGET PLMNVDSILA VKKYFRRITL YLTEKKYSPC AWEVVRAEIM RSLSLSTNLQ ERLRRKE
Greater than 96% as determined by SDS-PAGE and HPLC.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote