missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CCL13 / MCP-4 Protein
A DNA sequence encoding the Human CCL13 / MCP-4, was expressed in the hosts and tags indicated.
123.00 CHF - 2310.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_005399.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 6357 |
Name | CCL13 / MCP-4 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15913178
|
enQuireBio™
QP10233-EC-5UG |
5 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15993168
|
enQuireBio™
QP10233-EC-20UG |
20 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15983168
|
enQuireBio™
QP10233-EC-100UG |
100 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15903178
|
enQuireBio™
QP10233-EC-250UG |
250 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Spezifikation
NP_005399.1 | |
CCL13 / MCP-4 Protein | |
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
QPDALNVPST CCFTFSSKKI SLQRLKSYVI TTSRCPQKAV IFRTKLGKEI CADPKEKWVQ NYMKHLGRKA HTLKT | |
Greater than 96% as determined by SDS-PAGE and HPLC. |
6357 | |
Research Use Only | |
CCL13 | |
The biological activity determined by a chemotaxis bioassay using human monocytes is in a concentration of 10-100 ng/ml. | |
Human | |
Untagged | |
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized |