Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CCL13 / MCP-4 Protein
A DNA sequence encoding the Human CCL13 / MCP-4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP10233-ec-250ug
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15903178
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Spezifikation
NP_005399.1
CCL13 / MCP-4 Protein
Research Use Only
CCL13
The biological activity determined by a chemotaxis bioassay using human monocytes is in a concentration of 10-100 ng/ml.
Human
Untagged
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized
6357
250 μg
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Partial (see sequence information for more details).
Recombinant Protein
E. coli
QPDALNVPST CCFTFSSKKI SLQRLKSYVI TTSRCPQKAV IFRTKLGKEI CADPKEKWVQ NYMKHLGRKA HTLKT
Greater than 96% as determined by SDS-PAGE and HPLC.