Learn More
Pyrex™ Büchner Vakuum-Saugflasche aus Borosilikatglas mit Schraubverbindung
Aus Borosilikatglas. Pyrex™ Büchner-Kolben mit Schraubengewindeverbinder zeichnen sich durch ihre Konstruktion mit hoher Wandstärke zur Vakuumfiltration sowie durch den verstärkten Hals aus, der sich auch zur Aufnahme von durchbohrten Gummistopfen eignet. Der seitliche Anschluss ist mit einem PTFE-Schraubverbinder zum einfachen und sicheren Anschließen von Vakuumschläuchen mit einer Bohrung von 9 mm geeignet. Entspricht ISO 6556.
Marke: Pyrex 1170/06SC
Beschreibung
Aus Borosilikatglas.Pyrex™ Büchner-Kolben mit Schraubgewindeanschluss verfügt über eine schwere Wandkonstruktion für Vakuumfiltrationsanwendungen und einen bearbeiteten Hals für einen Gummistopfen mit Bohrung.Der Seitenarm verfügt über einen PTFE-Schraubgewindeanschluss für die einfache und sichere Montage von Vakuumschläuchen mit 9 mm-Bohrung.Entspricht ISO 6556.
- Entspricht ISO 6556
- Büchnerkolben mit dicken Wänden für Vakuumfiltrationsanwendungen
- Seitenhals mit einem Verbindungsstück mit Schraubgewinde aus PTFE für problemloses Einpassen in Vakuumschläuche mit einer Bohrung von 9 mm
- Mit einem bearbeiteten Hals für die Aufnahme von gebohrten Gummistopfen
Spezifikation
ISO 6556, DIN 12476 | |
500 ml | |
185 mm | |
105 mm |
35 mm (Hals-ID) | |
Borosilikatglas | |
PTFE-Schraubengewinde-Anschluss |