Learn More
Pyrex™ Vakuum-Saugflasche aus Borosilikatglas mit seitlichem Anschluss
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Höhe (metrisch):
105 mm
155 mm
185 mm
230 mm
260 mm
335 mm
385 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals:
24 mm
34 mm
35 mm
45 mm
60 mm
68 mm
Außendurchmesser (metrisch):
64 mm
85 mm
105 mm
135 mm
166 mm
187 mm
220 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
5 Stück
Beschreibung
Die Konstruktion aus Borosilikatglas entspricht ISO 6556.Der Pyrex™ Vakuumfilterkolben aus Borosilikatglas mit Seitenarm ist dickwandig, um höhere mechanische Festigkeit zu gewährleisten; der genoppte Boden minimiert den Oberflächenabrieb.Diese Büchner-Kolben verfügen über einen integrierten Seitenarm aus Glas für flexible Schläuche mit 9 mm Bohrung, die für die Vakuumfiltration erforderlich sind.
- Entspricht ISO 6556
- Kolben vom Typ Büchner für die Vakuumfiltration
- Hohe mechanische Festigkeit durch dicke Wände
- Boden mit Besatz als Schutz vor Oberflächenabrieb
- Mit integriertem Seitenhals aus Glas zum Anschließen von flexiblen Schläuchen mit einer Bohrung von 9 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 6556 |
| Beschreibung | Bauart:Erlenmeyer |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 35 mm |
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Höhe (metrisch) | 185 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 105 mm |
| Verschlussgröße | 33 |
Dokumentation
Scientific Resources
Brochures
Water analysis
DateigrößeVersion: 7.3 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pyrex™ Vakuum-Saugflasche aus Borosilikatglas mit seitlichem Anschluss >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur