Learn More
Azlon™ Zwei-Wege-Hahn aus PVDF
Dickwandige Ausführung mit Sockel für Vakuumarbeiten
Marke:  Quickfit FB500/3
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12579855
  • 131.00 CHF / 2 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-09-2025
Beschreibung
Dickwandige Ausführung mit Sockel für Vakuumarbeiten
  • Präzisionsgeschliffene Quickfit™ Buchse
  • Mit herkömmlichen Seitenarm aus glattem Glas zur Aufnahme von Vakuumschläuchen mit 9 mm Bohrung
  • Dickwandige Ausführung mit Sockel für Vakuumarbeiten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ISO 6556
Borosilikatglas
105 mm
500 ml
172 mm
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Azlon™ Zwei-Wege-Hahn aus PVDF > Fassungsvermögen:500 ml; Buchse:24/29