Learn More
Brady™ PowerMark™ Kennzeichnungsband aus Polyester
B-569 haftet mit derselben Beständigkeit wie das Material B-58 an glatten Oberflächen. Dank seines geringen Halogenidgehalts ist dieses Material zum Bekleben von Edelstahl- und Nickelrohren ideal. 3 Jahre durchschnittliche Beständigkeit im Außenbereich.
245.00 CHF - 367.00 CHF
Spezifikation
Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl, Druckempfindlich |
---|---|
Material | Polyester |
Print Technology | Thermotransfer |
Produkttyp | Beschriftungsband |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Rohrmarkierungen, Pfeilklebeband, Lagermarkierungen, Warntafeln, Sicherheitshinweise, Lichtbögen und visuelle Markierungen am Arbeitsplatz |
Produktcode | Marke | Farbe | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11502665
|
Brady™
013564 |
Durchsichtig | 100 mm |
245.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
11532665
|
Brady™
013567 |
Orange | 100 mm |
245.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
11512665
|
Brady™
013565 |
Weiß | 100 mm |
245.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
11522665
|
Brady™
013566 |
Gelb | 100 mm |
245.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
11552665
|
Brady™
013569 |
Weiß | 150 mm |
300.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
11542665
|
Brady™
013568 |
Durchsichtig | 150 mm |
300.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
11562665
|
Brady™
013570 |
Gelb | 150 mm |
300.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
11512675
|
Brady™
013575 |
Orange | 175 mm |
334.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
11582665
|
Brady™
013572 |
Durchsichtig | 175 mm |
334.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
11592665
|
Brady™
013573 |
Weiß | 175 mm |
334.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
11502675
|
Brady™
013574 |
Gelb | 175 mm |
334.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
11522675
|
Brady™
013576 |
Durchsichtig | 250 mm |
367.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
11532675
|
Brady™
013577 |
Weiß | 250 mm |
367.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
11542675
|
Brady™
013578 |
Gelb | 250 mm |
367.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschreibung
- Etiketten für Drucker
- B-569 haftet mit derselben Beständigkeit wie das Material B-580 an glatten Oberflächen
- Dank seines geringen Halogenidgehalts ist dieses Material zum Bekleben von Edelstahl- und Nickelrohren ideal
- 3 Jahre durchschnittliche Beständigkeit im Außenbereich
- BBP85 Polyesteretiketten mit niedrigem Halogenid-Gehalt
Spezifikation
Dauerhaftes Acryl, Druckempfindlich | |
Thermotransfer | |
Rohrmarkierungen, Pfeilklebeband, Lagermarkierungen, Warntafeln, Sicherheitshinweise, Lichtbögen und visuelle Markierungen am Arbeitsplatz | |
80 Gardner-Einheiten | |
-40 °C | |
MarkWare | |
-40 °C bis 100 °C | |
0,003 in. | |
50 ft. |
Polyester | |
Beschriftungsband | |
BBP85, PowerMark Industrial Sign and Label Printer | |
1 | |
Je 1 | |
-40 bis +212 °F | |
45 lb./in. | |
0,019 mm | |
15 m |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ PowerMark™ Kennzeichnungsband aus Polyester