Learn More
Brady™ PowerMark™ Kennzeichnungsband aus Polyester
B-569 haftet mit derselben Beständigkeit wie das Material B-58 an glatten Oberflächen. Dank seines geringen Halogenidgehalts ist dieses Material zum Bekleben von Edelstahl- und Nickelrohren ideal. 3 Jahre durchschnittliche Beständigkeit im Außenbereich.
Marke: Brady™ 013576
341.05 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24132" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Etiketten für Drucker
- B-569 haftet mit derselben Beständigkeit wie das Material B-580 an glatten Oberflächen
- Dank seines geringen Halogenidgehalts ist dieses Material zum Bekleben von Edelstahl- und Nickelrohren ideal
- 3 Jahre durchschnittliche Beständigkeit im Außenbereich
- BBP85 Polyesteretiketten mit niedrigem Halogenid-Gehalt
Spezifikation
BBP85 Band – B-569 250 mm transparent | |
Durchsichtig | |
Thermotransfer | |
Rohrmarkierungen, Pfeilklebeband, Lagermarkierungen, Warntafeln, Sicherheitshinweise, Lichtbögen und visuelle Markierungen am Arbeitsplatz | |
80 Gardner-Einheiten | |
-40 °C | |
Je 1 | |
-40 bis +212 °F | |
45 lb./in. | |
0,019 mm | |
50 ft. | |
10 in. | |
B85-250x15M-569-CL |
Dauerhaftes Acryl, Druckempfindlich | |
Polyester | |
Beschriftungsband | |
BBP85, PowerMark Industrial Sign and Label Printer | |
1 | |
1 Roll/Box | |
MarkWare | |
-40 °C bis 100 °C | |
0,003 in. | |
15.24 m x 254 mm | |
15 m | |
250 mm |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Les indispensables du laboratoire au quotidien
Von Wischtüchern bis zu Abfallbehältern, von Etiketten bis zu Abdeckfolien - sparen Sie bei allen Produkten.Aktionscode: 24132Gültig bis zum: 2025-08-24