Learn More
Brady™ PowerMark™ Kennzeichnungsband aus Polyester
Artikelnummer. 11502665
Click to view available options
Farbe:
Durchsichtig
Gelb
Orange
Weiß
Breite (metrisch):
100 mm
150 mm
175 mm
250 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11502665
Marke: Brady™ 013564
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
B-569 haftet mit derselben Beständigkeit wie das Material B-58 an glatten Oberflächen. Dank seines geringen Halogenidgehalts ist dieses Material zum Bekleben von Edelstahl- und Nickelrohren ideal. 3 Jahre durchschnittliche Beständigkeit im Außenbereich.
  • Etiketten für Drucker
  • B-569 haftet mit derselben Beständigkeit wie das Material B-580 an glatten Oberflächen
  • Dank seines geringen Halogenidgehalts ist dieses Material zum Bekleben von Edelstahl- und Nickelrohren ideal
  • 3 Jahre durchschnittliche Beständigkeit im Außenbereich
  • BBP85 Polyesteretiketten mit niedrigem Halogenid-Gehalt
Spezifikation
Beschreibung BBP85 Band - B-569 100 mm klar
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl, Druckempfindlich
Beschichtung None
Farbe Durchsichtig
Ausführung Gloss
Format Continuous
Material Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Beschriftungsband
Sterilität Non-sterile
Zur Verwendung mit (Anwendung) Rohrmarkierungen, Pfeilklebeband, Lagermarkierungen, Warntafeln, Sicherheitshinweise, Lichtbögen und visuelle Markierungen am Arbeitsplatz
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP85, PowerMark Industrial Sign and Label Printer
Glanz 80 Gardner-Einheiten
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Anzahl pro Packung 1 Roll/Box
Menge Je 1
Softwaretyp MarkWare
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 bis +212 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 100 °C
Zugfestigkeit 45 lb./in.
Dicke (angloamerikanisch) 0,003 in.
Dicke (metrisch) 0,019 mm
Dimensions (LxW) 15.24 m x 101.6 mm
Länge (angloamerikanisch) 50 ft.
Länge (metrisch) 15 m
Breite (angloamerikanisch) 4 in.
Breite (metrisch) 100 mm
Alternate Part Number B85-100x15M-569-CL