Learn More
Brady™ PowerMark™ Kennzeichnungsband aus Polyester
Artikelnummer. 11562665
Click to view available options
Farbe:
Durchsichtig
Gelb
Orange
Weiß
Breite (metrisch):
100 mm
150 mm
175 mm
250 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11562665
Marke: Brady™ 013570
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
B-569 haftet mit derselben Beständigkeit wie das Material B-58 an glatten Oberflächen. Dank seines geringen Halogenidgehalts ist dieses Material zum Bekleben von Edelstahl- und Nickelrohren ideal. 3 Jahre durchschnittliche Beständigkeit im Außenbereich.
  • Etiketten für Drucker
  • B-569 haftet mit derselben Beständigkeit wie das Material B-580 an glatten Oberflächen
  • Dank seines geringen Halogenidgehalts ist dieses Material zum Bekleben von Edelstahl- und Nickelrohren ideal
  • 3 Jahre durchschnittliche Beständigkeit im Außenbereich
  • BBP85 Polyesteretiketten mit niedrigem Halogenid-Gehalt
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Beschreibung BBP85 Band - B-569 150 mm gelb
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl, Druckempfindlich
Beschichtung None
Farbe Gelb
Ausführung Gloss
Format Continuous
Material Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Beschriftungsband
Sterilität Non-sterile
Zur Verwendung mit (Anwendung) Rohrmarkierungen, Pfeilklebeband, Lagermarkierungen, Warntafeln, Sicherheitshinweise, Lichtbögen und visuelle Markierungen am Arbeitsplatz
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP85, PowerMark Industrial Sign and Label Printer
Glanz 80 Gardner-Einheiten
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Anzahl pro Packung 1 Roll/Box
Menge Je 1
Softwaretyp MarkWare
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 bis +212 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 100 °C
Zugfestigkeit 45 lb./in.
Dicke (angloamerikanisch) 0,003 in.
Dicke (metrisch) 0,019 mm
Dimensions (LxW) 15.24 m x 152.40 mm
Länge (angloamerikanisch) 50 ft.
Länge (metrisch) 15 m
Breite (angloamerikanisch) 6 in.
Breite (metrisch) 150 mm
Alternate Part Number B85-150x15M-569-YL