Learn More
Kaliumnitrat, 99 %
27.25 CHF - 283.00 CHF
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
11421888
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14527.36 |
27.25 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||||
|
Sie müssen sich Anmelden oder registrieren, um diesen Artikel zu kaufen. Eingeschränkter Artikel |
|||||||||
|
11431888
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14527.0E |
2500g |
103.00 CHF
2500 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
|
Sie müssen sich Anmelden oder registrieren, um diesen Artikel zu kaufen. Eingeschränkter Artikel |
|||||||||
|
11441888
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14527.0C |
10000g |
283.00 CHF
10000 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
|
Sie müssen sich Anmelden oder registrieren, um diesen Artikel zu kaufen. Eingeschränkter Artikel |
|||||||||
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
AnwendungenKaliumnitrat hat eine Vielzahl von Anwendungen. Geeignete Präparate von Kaliumnitrat finden Verwendung in Düngemitteln, Konservierungsmitteln für Lebensmittel, Zahnpasta, Raketentreibstoffen und Feuerwerkskörpern. Darüber hinaus wird es auch als Elektrolyt in einer Salzbrücke und als thermisches Speichermedium in Stromerzeugungssystemen eingesetzt. Es bildet Phasenänderungsmaterial mit Silika- und Aluminiumoxid-Nanopartikeln. In Kombination mit Bortrifluorid bildet es ein effizientes Reagenz für die Nitrierung aromatischer Verbindungen. Adsorption an Aluminiumoxid ist ein umweltfreundliches aromatisches Nitratierungsmittel.
Löslichkeit
Mäßig löslich in Wasser und unlöslich in Alkohol. Löslich in Glycerin und Ammoniak.
Hinweise
Es ist ein Oxidationsmittel. Stabil unter normalen Bedingungen. Nicht kompatibel mit Reduktionsmitteln und Alkoholen.
Sicherheit und Handhabung
- Potassium nitrate
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Oxidierender Feststoff Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Contain: Potassium nitrate