Learn More
Kaliumnitrat, 99 %
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Kaliumnitrat hat eine Vielzahl von Anwendungen. Geeignete Präparate von Kaliumnitrat finden Verwendung in Düngemitteln, Konservierungsmitteln für Lebensmittel, Zahnpasta, Raketentreibstoffen und Feuerwerkskörpern. Darüber hinaus wird es auch als Elektrolyt in einer Salzbrücke und als thermisches Speichermedium in Stromerzeugungssystemen eingesetzt. Es bildet Phasenänderungsmaterial mit Silika- und Aluminiumoxid-Nanopartikeln. In Kombination mit Bortrifluorid bildet es ein effizientes Reagenz für die Nitrierung aromatischer Verbindungen. Adsorption an Aluminiumoxid ist ein umweltfreundliches aromatisches Nitratierungsmittel.
Löslichkeit
Mäßig löslich in Wasser und unlöslich in Alkohol. Löslich in Glycerin und Ammoniak.
Hinweise
Es ist ein Oxidationsmittel. Stabil unter normalen Bedingungen. Nicht kompatibel mit Reduktionsmitteln und Alkoholen.
Specifications
Specifications
| Siedepunkt | 400°C (decomposition) |
| Chemischer Name oder Material | Potassium nitrate |
| Schmelzpunkt | 334°C |
| Menge | 500 g |
| UN-Nummer | UN1486 |
| Merck Index | 14,7648 |
| Löslichkeitsinformationen | Moderately soluble in water,and insoluble in alcohol. Soluble in glycerol and ammonia. |
| Formelmasse | 101.11 |
| Reinheit (%) | 99% |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Show More |
Safety and Handling
- Potassium nitrate
- Achtung
- Oxidierender Feststoff Kategorie 3
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- MIXTURE LIST-Contain: Potassium nitrate