Learn More
Kaliumnitrat, 99 %
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar A14527.0E
Menge 2500g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11431888
  • 103.00 CHF / 2500 Gramm
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
Kaliumnitrat hat eine Vielzahl von Anwendungen. Geeignete Präparate von Kaliumnitrat finden Verwendung in Düngemitteln, Konservierungsmitteln für Lebensmittel, Zahnpasta, Raketentreibstoffen und Feuerwerkskörpern. Darüber hinaus wird es auch als Elektrolyt in einer Salzbrücke und als thermisches Speichermedium in Stromerzeugungssystemen eingesetzt. Es bildet Phasenänderungsmaterial mit Silika- und Aluminiumoxid-Nanopartikeln. In Kombination mit Bortrifluorid bildet es ein effizientes Reagenz für die Nitrierung aromatischer Verbindungen. Adsorption an Aluminiumoxid ist ein umweltfreundliches aromatisches Nitratierungsmittel.
Löslichkeit
Mäßig löslich in Wasser und unlöslich in Alkohol. Löslich in Glycerin und Ammoniak.
Hinweise
Es ist ein Oxidationsmittel. Stabil unter normalen Bedingungen. Nicht kompatibel mit Reduktionsmitteln und Alkoholen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7757-79-1
101.102
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
24434
Kalium; Nitrat
KNO3
MFCD00011409
potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras
CHEBI:63043
[N+](=O)([O-])[O-].[K+]
Spezifikation
Potassium nitrate
2500g
MFCD00011409
14,7648
Moderately soluble in water,and insoluble in alcohol. Soluble in glycerol and ammonia.
[N+](=O)([O-])[O-].[K+]
101.102
CHEBI:63043
99%
Hygroscopic
7757-79-1
KNO3
UN1486
potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Kalium; Nitrat
24434
101.11
Odorless
2.109
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Potassium nitrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P371+P380+P375-Bei Großbrand und großen Mengen: Umgebung räumen Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium nitrate
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation