Learn More
Poulten & Graf GmbH Verbindungsstück aus Polypropylen für FORTUNA™ -Spender mit Gewinde
Schließen Sie einen FORTUNA™ Spender mit einem Adapter an; mit einer großen Auswahl an Gewinden lieferbar. Mit dem Poulten & Graf GmbH Verbindungsstück aus Polypropylen für FORTUNA™ Spender mit Gewinde können zusätzlich zum vorhandenen Reservoir kleinere Behälter genutzt werden.
12.00 CHF - 18.65 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Ja |
---|---|
Farbe | Weiß |
Beschreibung | Adapter für OPTIFIX und POLYFIX Spender |
Material | Polypropylen |
Zur Verwendung mit (Geräte) | OPTIFIX und POLYFIX Spender |
Produktcode | Marke | Gewindegröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Gewindegröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10369990
|
Poulten & Graf GmbH
101 09028 |
GL 28 |
12.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10024750
|
Poulten & Graf GmbH
101 09030 |
GL 30 |
12.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10496881
|
Poulten & Graf GmbH
101 09036 |
GL 36 |
18.65 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Geeignet für OPTIFIX und POLYFIX Spender
- Aus Polypropylen
- Adapter mit Gewinde
- Kann für die meisten Chemikalien und Flüssigkeiten verwendet werden
Spezifikation
Ja | |
Adapter für OPTIFIX und POLYFIX Spender | |
OPTIFIX und POLYFIX Spender |
Weiß | |
Polypropylen | |
1 |