Learn More
Poulten & Graf GmbH Verbindungsstück aus Polypropylen für FORTUNA™ -Spender mit Gewinde
Schließen Sie einen FORTUNA™ Spender mit einem Adapter an; mit einer großen Auswahl an Gewinden lieferbar. Mit dem Poulten & Graf GmbH Verbindungsstück aus Polypropylen für FORTUNA™ Spender mit Gewinde können zusätzlich zum vorhandenen Reservoir kleinere Behälter genutzt werden.
Marke:  Poulten & Graf GmbH 101 09028
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10369990
  • 12.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Geeignet für OPTIFIX und POLYFIX Spender
  • Aus Polypropylen
  • Adapter mit Gewinde
  • Kann für die meisten Chemikalien und Flüssigkeiten verwendet werden
Spezifikation
Spezifikation
Ersatzteile für OPTIFIX und POLYFIX Spender
Weiß
Polypropylen
1
Ja
Adapter für OPTIFIX und POLYFIX Spender
OPTIFIX und POLYFIX Spender
GL 28