Learn More
Poulten & Graf GmbH Verbindungsstück aus Polypropylen für FORTUNA™ -Spender mit Gewinde
Schließen Sie einen FORTUNA™ Spender mit einem Adapter an; mit einer großen Auswahl an Gewinden lieferbar. Mit dem Poulten & Graf GmbH Verbindungsstück aus Polypropylen für FORTUNA™ Spender mit Gewinde können zusätzlich zum vorhandenen Reservoir kleinere Behälter genutzt werden.
Marke: Poulten & Graf GmbH 101 09030
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Suitable for OPTIFIX and POLYFIX dispenser
- Made of Polypropylene
- Adapter with threads
- Can be used for most chemicals and liquids
Spezifikation
Adapters for OPTIFIX and POLYFIX Dispensers | |
White | |
Polypropylene | |
1 |
Autoclavable | |
Adapters for OPTIFIX and POLYFIX dispensers | |
OPTIFIX and POLYFIX dispensers | |
GL 30 |