Learn More
Poulten & Graf GmbH Verbindungsstück aus Polypropylen für FORTUNA™ -Spender mit Gewinde
Schließen Sie einen FORTUNA™ Spender mit einem Adapter an; mit einer großen Auswahl an Gewinden lieferbar. Mit dem Poulten & Graf GmbH Verbindungsstück aus Polypropylen für FORTUNA™ Spender mit Gewinde können zusätzlich zum vorhandenen Reservoir kleinere Behälter genutzt werden.
Marke: Poulten & Graf GmbH 101 09036
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Geeignet für OPTIFIX und POLYFIX Spender
- Aus Polypropylen
- Adapter mit Gewinde
- Kann für die meisten Chemikalien und Flüssigkeiten verwendet werden
Spezifikation
Adapter für OPTIFIX und POLYFIX Spender | |
Weiß | |
Polypropylen | |
1 |
Ja | |
Adapter für OPTIFIX und POLYFIX Spender | |
OPTIFIX und POLYFIX Spender | |
GL 36 |