Learn More
Brady™ Papieretiketten für M6/M7-Drucker
Papieretiketten mit dauerhaftem Klebstoff auf Gummibasis bieten einen hohen Kontrast und gute Schmierfestigkeit für Thermotransferanwendungen und Barcode-Druckanwendungen.
24.58 CHF - 172.08 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ASTM D 1000
Klebstofftyp Dauerhafte Gummierung
Beschichtung Ohne
Farbe Weiß
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 7
Produktcode Marke Abmessungen (L x B) Zur Verwendung mit (Geräte) Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Abmessungen (L x B) Zur Verwendung mit (Geräte) Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17811579
Unterlagen ansehen
Brady™
173906
0,9 x 0,75 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 22,86 mm
36.75 CHF
250 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
17858114
Unterlagen ansehen
Brady™
174456
1 x 2 in. M610, M710, M611, BMP61, BMP71 25,4 mm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
192.00 CHF
172.08 CHF / 1000 Stück
Sparen 19.92 CHF
10% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
17808124
Unterlagen ansehen
Brady™
174241
1 x 3 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 25,4 mm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
32.15 CHF
28.96 CHF / 100 Stück
Sparen 3.19 CHF
9% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
17838214
Unterlagen ansehen
Brady™
174293
1,9 x 3 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 48,26 mm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
41.80 CHF
37.66 CHF / 100 Stück
Sparen 4.14 CHF
9% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
17821629
Unterlagen ansehen
Brady™
173872
1,9 x 4 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 48,26 mm
47.00 CHF
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
17818854
Unterlagen ansehen
Brady™
173383
2 x 1 in. M710, BMP71 50,8 mm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
27.25 CHF
24.58 CHF / 100 Stück
Sparen 2.67 CHF
9% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
17848394
Unterlagen ansehen
Brady™
174229
2 x 1 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 50,8 mm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
29.50 CHF
26.56 CHF / 100 Stück
Sparen 2.94 CHF
9% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Weißes, mattes Papieretikettenmaterial mit dauerhaftem Gummikleber.
  • Die kostengünstige Lösung ist ideal für alle universellen Beschriftungsprojekte
  • Betriebstemperatur von -40 °C bis 50 °C (-40 °F °bis 122 °F)
  • Hergestellt mit permanentem Klebstoff B-424
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Dauerhafte Gummierung
Weiß
Stanzform
Thermotransfer
BArcode-Etikettierung, Kennzeichnung elektrischer Geräte, allgemeine Kennzeichnung, Laborkennzeichnung
Rechteck
-40 °C bis +50 °C
0.089 mm
ASTM D 1000
Ohne
Matt
Papier
Unsteril
Nein
-40 bis +122 °F
0,0035 in.