Learn More
Brady™ Papieretiketten für M6/M7-Drucker
Papieretiketten mit dauerhaftem Klebstoff auf Gummibasis bieten einen hohen Kontrast und gute Schmierfestigkeit für Thermotransferanwendungen und Barcode-Druckanwendungen.
Marke:  Brady™ 173383
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17818854
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.25 CHF
    24.58 CHF / 100 Stück
    Sparen 2.67 CHF
    9% Rabatt
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Weißes, mattes Papieretikettenmaterial mit dauerhaftem Gummikleber.
  • Die kostengünstige Lösung ist ideal für alle universellen Beschriftungsprojekte
  • Betriebstemperatur von -40 °C bis 50 °C (-40 °F °bis 122 °F)
  • Hergestellt mit permanentem Klebstoff B-424
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Dauerhafte Gummierung
Weiß
Stanzform
Einseitig bedruckbar
Etikett
BArcode-Etikettierung, Kennzeichnung elektrischer Geräte, allgemeine Kennzeichnung, Laborkennzeichnung
Nein
Rechteck
-40 °C bis +50 °C
0.089 mm
2 in.
25.4 mm
M7-20-424
ASTM D 1000
Ohne
Matt
Papier
Thermotransfer
Unsteril
M710, BMP71
100 Etiketten
-40 bis +122 °F
0,0035 in.
2 x 1 in.
1 in.
50,8 mm