Learn More
Brady™ Papieretiketten für M6/M7-Drucker
Papieretiketten mit dauerhaftem Klebstoff auf Gummibasis bieten einen hohen Kontrast und gute Schmierfestigkeit für Thermotransferanwendungen und Barcode-Druckanwendungen.
Marke:  Brady™ 173872
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17821629
  • 47.00 CHF / 100 Stück
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Weißes, mattes Papieretikettenmaterial mit dauerhaftem Gummikleber.
  • Die kostengünstige Lösung ist ideal für alle universellen Beschriftungsprojekte
  • Betriebstemperatur von -40 °C bis 50 °C (-40 °F °bis 122 °F)
  • Hergestellt mit permanentem Klebstoff B-424
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Dauerhafte Gummierung
Weiß
Stanzform
Einseitig bedruckbar
Etikett
BArcode-Etikettierung, Kennzeichnung elektrischer Geräte, allgemeine Kennzeichnung, Laborkennzeichnung
Nein
Rechteck
-40 °C bis +50 °C
0.089 mm
1,9 in.
101.6 mm
M6-38-424
ASTM D 1000
Ohne
Matt
Papier
Thermotransfer
Unsteril
M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
100 Etiketten
-40 bis +122 °F
0,0035 in.
1,9 x 4 in.
4 in.
48,26 mm