Learn More
Brady™ Papieretiketten für M6/M7-Drucker
Papieretiketten mit dauerhaftem Klebstoff auf Gummibasis bieten einen hohen Kontrast und gute Schmierfestigkeit für Thermotransferanwendungen und Barcode-Druckanwendungen.
Marke: Brady™ 174293
Beschreibung
- Weißes, mattes Papieretikettenmaterial mit dauerhaftem Gummikleber.
- Die kostengünstige Lösung ist ideal für alle universellen Beschriftungsprojekte
- Betriebstemperatur von -40 °C bis 50 °C (-40 °F °bis 122 °F)
- Hergestellt mit permanentem Klebstoff B-424
Spezifikation
| Nicht autoklavierbar | |
| Dauerhafte Gummierung | |
| Weiß | |
| Stanzform | |
| Einseitig bedruckbar | |
| Etikett | |
| BArcode-Etikettierung, Kennzeichnung elektrischer Geräte, allgemeine Kennzeichnung, Laborkennzeichnung | |
| Nein | |
| Rechteck | |
| -40 °C bis +50 °C | |
| 0.089 mm | |
| 1,9 in. | |
| 76.2 mm | |
| M6-37-424 |
| ASTM D 1000 | |
| Ohne | |
| Matt | |
| Papier | |
| Thermotransfer | |
| Unsteril | |
| M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | |
| 100 Etiketten | |
| -40 bis +122 °F | |
| 0,0035 in. | |
| 1,9 x 3 in. | |
| 3 in. | |
| 48,26 mm |